Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.5 mm, 10 well
Compatible avec les cassettes de gel vides de taille mini de la même épaisseur (NC2010, 1,0 mm; NC2015, 1,5 mm)
Marque: Invitrogen™ NC3510
31.80 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces peignes, destinés au coulage de types de gels spéciaux, sont en deux épaisseurs (1,0 mm et 1,5 mm) et sept formats de nombre de puits (1 puits, 2 puits, 5 puits, 10 puits, 12 puits, 15 puits et puits 2D).
Coulage de gel, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Comprend des peignes de 1,5 mm x 10 puits (25⁄paquet). | |
Mini | |
Peigne pour cassettes de gel vides à 10 puits | |
1,5 mm |
Universel | |
Novex™ | |
Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.