Learn More
Invitrogen™ Novex™ ECL Chemiluminescent Substrate Reagent Kit
Substrat chimiluminescent utilisé pour l’immunodétection par chimiluminescence de la peroxydase de raifort (HRP) sur des membranes de transfert Western ou d’hybridation sur transfert en point
Marque: Invitrogen™ WP20005
182.67 EUR valable jusqu'au 2024-09-28
Utilisez le code promo "21626" pour bénéficier de cette offre.
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Description
Il est composé de deux réactifs, le réactif A (luminol) et le réactif B (séquence activatrice), utilisés avec des volumes égaux pour obtenir une émission de lumière la plus intense possible.
Informations sur la commande
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée
Spécification
2 flacons | |
substrat chimique | |
Livré avec deux flacons. Réactif A (125 ml) et réactif B (125 ml). Évitez tout contact avec la peau. Conserver à 4°C. |
|
Liquide | |
Luminol |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace mouillée | |
Substrat HRP (péroxydase de raifort) | |
Chimiluminescence | |
Novex™ |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.