Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA humain d’ostéocalcine
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KAQ1381
Includes: Plaque préenduite, étalon, contrôles, anticorps HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Le test ELISA d’ostéocalcine humaine quantifie l’ostéocalcine humaine dans le sérum et le plasma humains. Le dosage reconnaîtra exclusivement l’ostéocalcine Hu naturelle et recombinante. Principe de la méthode L’ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide de l’ostéocalcine humaine est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’ostéocalcine appartient à la famille d’ostéocalcine/matrice de protéine Gla et constitue 1-2 % de la protéine osseuse totale. Elle se lie fortement à l’apatite et au calcium. Les résidus de gamma-carboxyglutamate sont formés par carboxylation dépendante de la vitamine K. Ces résidus sont essentiels à la liaison du calcium.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
P02818 | |
0,08 ng | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
BGP,OC,OCN | |
4,6% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Tampon d’incubation, Anticorps de détection conjugué HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques | |
Ostéocalcine | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
1,56-75 ng/ml | |
HRP | |
Sérum | |
Détection colorimétrique | |
632 | |
2,5 h | |
3,9% | |
HRP | |
96 dosages | |
Plasma, 25 μl ; sérum, 25 μl | |
Humaine | |
2 heures 30 min. |