Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour HGH humain
Kit ELISA sandwich
Marque: Invitrogen™ KAQ1081
Includes: Plaque préenduite, étalon, contrôles, anticorps HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
L’ELISA d’hormone de croissance humaine (Hu GH) quantifie la GH humaine dans le sérum ou le plasma humain. Le dosage reconnaîtra exclusivement le GH humain naturel et recombinant. Principe de la méthode L’ELISA sandwich en phase solide pour GH humain (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’hormone de croissance humaine (hGH) fait partie de la famille des hormones somatotropine/prolactine qui jouent un rôle important dans le contrôle de la croissance. Le gène GH1, ainsi que 4 autres gènes apparentés, se trouvent au locus de l’hormone de croissance sur le chromosome 17. Les cinq gènes partagent un degré remarquablement élevé d’identité de séquence. L’épissage alternatif produit 5 isoformes allant d’environ 19 kDa à 24 kDa. L’hGH est produite par les cellules somatotrophes dans l’hypophyse. Elle agit par la liaison aux récepteurs membranaires appartenant à la sous-famille des récepteurs cytokines. Son rôle majeur dans la stimulation de la croissance du corps est de stimuler le foie et d’autres tissus pour sécréter l’IGF-1. Elle stimule à la fois la différenciation et la prolifération des myoblastes. Elle stimule également l’absorption des acides aminés et la synthèse des protéines dans les muscles et autres tissus. Des mutations ou des délétions dans le gène entraînent un déficit en hormone de croissance et une courte stature.Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
P01241 | |
0,17 μUI/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
GH,GH-N,GHB5,GHN,IGHD1B,hGH-N | |
6,6% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Tampon d’incubation, Anticorps de détection conjugué HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, isotypiques | |
HGH | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 heures 20 min |
0,45-98 μIU/ml | |
HRP | |
Sérum | |
Détection colorimétrique | |
2688 | |
1,25 h | |
5,2% | |
HRP | |
96 dosages | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl | |
Humaine | |
1 h |