Learn More
Invitrogen™ Novex™ 4 to 20%, Tris-Glycine, 1.0 mm, Mini Protein Gel, 15-well
Plage de séparation : 20 à 200 kd ; Type de séparation : Dénaturation, native ; À utiliser avec : Mini-cuve à gel, XCell SureLock Mini
Marque:  Invitrogen™ EC60255BOX
Code produit. 12015685
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Une boîte de 10 gels
Description
Description
This product is being replaced by Catalog number XP04205BOX and will no longer be available after May 31, 2016.
  • Provide reproducible separation of a wide range of proteins into well-resolved bands
  • Individually packaged gels for optimal experiment design
  • Compatible with most protein standards; usable for native and denaturing protein assays
  • For best results, most Novex Tris-Glycine gels should be stored at 4°C and used within 8 weeks of purchase
  • Run proteins in native or denatured form
  • Do not contain SDS and can be used to run proteins in native or in denatured form
Sample Loading Volume: 15μL; 1D Well
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
XCell SureLock Mini-Cell
Mini
Tris-Glycine
Protéine
Dénaturation, natif
Each
4 à 20%
1.0 mm
Page de gradient
20 to 200 kDa
15 puits
Puits 1D