Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration MOPS SDS 20X Bolt™
Optimisée pour une utilisation avec les gels Bis-Tris Plus Bolt™ et disponible en divers formats
74.00€ - 368.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tampon de migration |
---|---|
Concentration | 20X |
À utiliser avec (équipement) | Boulon |
Forme physique | Liquide |
Gamme de produits | Bolt™ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13226499
|
Invitrogen™
B0001 |
500 ml |
74.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13236499
|
Invitrogen™
B000102 |
5 l |
368.00€
5L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
À propos des gels Bolt™ Bis-Tris Plus
Les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont des gels de polyacrylamide prémoulés conçus pour une séparation optimale de vos protéines de petite et moyenne dimension dans des conditions de dénaturation. Semblables aux gels NuPAGE™ Bis-Tris, les gels Bolt™ Bis-Tris Plus sont conçus pour offrir des performances de gel homogènes et fournir un environnement de pH neutre qui minimise les modifications protéiques. Les gels Bolt™ sont idéaux pour l’analyse et le transfert Western et toutes les autres techniques où l’intégrité des protéines est essentielle. Utilisez également les gels Bolt™ pour obtenir des résultats optimaux répondant à vos besoins quotidiens en termes de séparation de protéines. Les gels Bolt™ Bis-Tris sont disponibles en quatre types de gel et plusieurs formats de puits. Un Mini Gel Tank est requis pour utiliser tous les gels Bolt™.
Les durées d’application des gels Bolt™ peuvent varier en fonction du type de tampon de charge utilisé.
Informations sur la commande
La durée de conservation est de 6 mois, dans des conditions de stockage appropriées.
Spécification
Tampon de migration | |
Boulon | |
Bolt™ |
20X | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Tampon de migration MOPS SDS (20X).
Stocker à température ambiante.
La durée de conservation est de 6 mois, sous réserve d’un stockage correct.