Learn More
Invitrogen™ Novex™ 10%, Tris-Glycine, Protein Gel, 20-well, w/adapters
Separation Range: 30 to 150 kd
Marque: Invitrogen™ WT0102A
Includes: One box of 10 gels, adapters
Description
Gels Novex™ Tris-Glycine• Gels pré-coulés basés sur le système LaemmLi
• Ne contient pas de SDS et peut donc être utilisé avec des protéines natives ou dénaturantes
• Gels Novex™ Tris-Glycine 20 puits
• Adaptateurs pour Bio-Rad™ Criterion inclus.
Spécification
10% | |
Homogeneous Page | |
30 to 150 kDa | |
1 Box | |
13 cm |
Tris-Glycine | |
Protein | |
20-well, w/adapters | |
8 cm |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.