Learn More
Biochrom Spectrophotomètre Novaspec Pro
Conçu pour une utilisation générale en laboratoire de biotechnologie, ce spectrophotomètre est léger et facile à utiliser. Le spectrophotomètre Novaspec Pro Biochrom™ est doté d’un petit encombrement et d’une structure robuste et légère, idéale pour les laboratoires où l’espace est au minimum.
Marque: Biochrom 80-2120-50
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Effectue des mesures en absorbance, en % de transmission et en concentration
- Comprend des méthodes triées pour la quantification des protéines de Bradford, BCA, Biuret et Lowry
- Étalonnage automatique au démarrage
- Pas de couvercle ni de pièces mobiles, cet instrument robuste est facile à utiliser, à nettoyer et à ranger
- L’affichage graphique permet de visualiser les balayages de longueurs d’onde, les dosages cinétiques et les courbes standard
- Augmentez la flexibilité de mesure grâce au porte-cellule de tube à essai en option qui permet de mesurer des tubes à essai de 10 à 18 mm
- Le porte-cellule standard accepte les cuves en verre de 10 mm et jetables et est facilement retiré pour le nettoyage
- Le porte-cellule thermostaté en option est disponible pour la capacité de mesure supplémentaire à 37°C
- Le spectrophotomètre visible couvre de 325 à 1100 nm, vous permettant de voir une plus grande partie de votre échantillon
- Idéal pour les mesures spectrophotométriques de base, idéal pour une utilisation au niveau d’entrée de gamme
- Offre un logiciel intégré puissant qui fonctionne pour l’affichage et l’analyse des données
- Enregistrez les données sur un port USB et les résultats peuvent être analysés ultérieurement
- Le logiciel PVC (Print Via Computer) est inclus et vous permet de transférer des données directement à partir de l’instrument
Prestations de service
1 an
Spécification
-0,3 à +2,5 | |
Accepte les cuves jetables ou en verre de longueur de trajet standard de 10 mm. Le tube à essai et les porte-cellules chauffées sont disponibles en accessoires. | |
225 mm | |
Affichage graphique et de pics avec rail et zoom | |
Anglais, allemand, français, espagnol, italien, japonais, chinois | |
90/265 VCA | |
90-265 V, 50/60 Hz, 15 VA | |
133 mm | |
Grille plate | |
± 0,010 A ou ± 2,0 %, la valeur la plus élevée prévalant entre 0 et 1 500 A à 546 nm | |
<0,002 A à 0 A et 500 nm | |
Stockage de la méthode : 90 avec protection par numéro PIN | |
± 1 nm | |
325 mm |
CE | |
Connexion USB PC avec logiciel PVC | |
Matrice CMOS | |
225 x 325 x 133 mm | |
Source lumineuse halogène au tungstène pulsée | |
325 à 1 100 nm | |
Absorbance à longueur d’onde unique, % de transmittance sur une longueur d’onde unique, concentration avec facteur, concentration avec étalon unique, cinétique, méthodes de sciences de la vie, densité cellulaire | |
L’unité, le logiciel en PVC, l’échantillon 8 / boîte de cuves jetables, la housse de protection, le câble USB pour la connexion PC, l’alimentation 18 V avec les cordons d’alimentation UE, UK, US et Japon | |
lt;0,002 A RMS à 0 A et lt;0,003 A RMS à 1 A à 600 nm | |
-0,300 à 2 500 A, 0,3 à 199 % T | |
lt;1 % T à 340 nm | |
± 2 nm | |
1,6kg |