Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Novara
La conception classique de Brogue avec un peu plus de support de cheville grâce à sa tige étendue. Les semelles en caoutchouc nitrile pratiquement impénétrables combinées à l’aspect sophistiqué de la chaussure permettent au porteur de se déplacer facilement entre le bureau et l’entrepôt.
Marque: Emma Safety Footwear MM13109040
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur / Nubuck
- Résistance aux produits chimiques / répulsif des liquides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
40 |
Lacets | |
Novara | |
Cuir, Nubuck | |
Acier |