Learn More
Micronova™ Serpillière à auto-essorage NovaMop™
Améliore les serpillères à franges à l’efficacité déjà approuvée en proposant une option d’auto-essorage
267.00€ - 277.00€
Spécification
Couleur | Blanc |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Autoclavable | Autoclavable |
Hauteur (métrique) | 57,2 cm |
Hauteur (impériale) | 22,5 in |
Requires:
SnapMop ou PocketMop, poignées STAH ou STAEH
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15870510
|
Micronova™
QPNMSW-14 |
35,6 x 10,2 cm (14 x 4 in) |
267.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15880510
|
Micronova™
QPNMSW-18 |
45,7 x 10,2 cm (18 x 4 in) |
277.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
La serpillière à auto-essorage Micronova NovaMop™ est un adaptateur pour serpillière à tête plate conçu en polypropylène léger avec des supports en acier inox électropoli et doté d’un joint pivotant qui permet une rotation à 360° de la tête de la serpillière.
- Adaptateur pour serpillière à auto-essorage avec joint pivotant à avec 360°
- Fabriqué en polypropylène et en acier inox électropoli
- À utiliser avec les serpillières à tête plate SnapMop ou PocketMop
- Se raccorde directement aux poignées filetées à longueur fixe ou extensibles STA
- Peut être utilisé avec les poignées en acier inox SSU avec l’ajout de l’adaptateur fileté de type ACME SSA-3
- Résistant aux produits chimiques de nettoyage et aux désinfectants courants
- Largeurs disponibles : 14 et 18 pouces
- Autoclavables
Spécification
Blanc | |
Autoclavable | |
22,5 in | |
4 in | |
Usage unique | |
Conserver à température ambiante. Rincer pour éliminer le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage | |
Adaptateur de serpillère auto-essorant en polypropylène avec action pivotante | |
Polyéthylène, acier inox, électropoli, Electropolished Stainless Steel |
Non stérile | |
57,2 cm | |
10,2 cm | |
Produits chimiques | |
1/boîte | |
Têtes de serpillère à franges amovibles SnapMop, M-Zone FlatMop et PocketMop | |
Serpillière à auto-essorage pour sols, murs et plafonds dans les environnements contrôlés |