Learn More
Micronova™ Serpillères à franges série NovaKnit™
Une serpillère à franges absorbante et d’une robustesse inégalée pour le nettoyage et l’aspiration de liquide dans les environnements contrôlés et critiques
597.08€ - 785.00€
Spécification
Dimensions | 38.1 x 17.8 cm (15 x 7 in.) |
---|---|
Type de produit | String Mop |
Couleur | White |
Longueur (impériale) | 15 in. |
Stérilité | Sterile |
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13128725
|
Micronova™
MP5331-12WIR |
Polyester, Nylon | |||||||
13158685
|
Micronova™
MD5131-12WIR |
Polyester Microdenier Ribbed Knit (Tubes) | |||||||
13108725
|
Micronova™
MP5231-12WIR |
(Tubes) striés en polyester |
785.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 10-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La rainure unique des fibres confère un profil peu pelucheux et absorbant à cette serpillère à franges. Le NovaKnit est disponible en deux tissus, 100 % polyester ou en polyester/mélange en nylon pour des applications nécessitant une plus grande absorbance.
La fabrication solide de la serpillère, associée aux tissus durables, permet d’utiliser la serpillère avec des désinfectants forts, blanchis et réutilisés. Les serpillères NovaKnit sont résistantes à l’autoclave et sont disponibles irradiées.
La série NovaKnit peut être utilisée avec le manche MH-1 Mop ou fixée au manche universel en acier inox avec l’adaptateur à serpillère à franges QDMH-1.
- Capacité de nettoyage supérieure
- Plus résistant que les serpillères à franges en coton/rayonne classiques
- Conception économique
- Lavable et autoclavable
- Plus absorbant que les serpillères à franges traditionnelles pour salle blanche
Matériau : MP52-31-12W 100 % Polyester MP53-31-12W Mélange polyester/nylon
Informations sur la commande
Manche MH-1 MicroMop ou adaptateur QDMH-1 MicroMop et manche de la série SSU également vendus séparément.
Spécification
38.1 x 17.8 cm (15 x 7 in.) | |
White | |
Sterile | |
Autoclavable | |
7 in. | |
Reusable | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. |
String Mop | |
15 in. | |
38.1 cm | |
17.8 cm | |
Chemicals | |
24/Cs. | |
Floor Cleaning and Sanitization in Cleanrooms and Controlled Environments |