Learn More
NOTCH1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NOTCH1 |
---|---|
Concentration | 0.3 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16850265
|
Proteintech
20687-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16840265
|
Proteintech
20687-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The antibody is specific to NOTCH1. It can recognize the full length NOTCH1 (270 kDa) and all the three cleaved NOTCH1 forms.
This gene is similar in sequence to the S. cerevisiae YDL201w gene. The gene product contains a conserved S-adenosylmethionine-binding motif and is inactivated by phosphorylation.Spécification
NOTCH1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
P46531 | |
4851 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
NOTCH1 |
0.3 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
hN1, Notch 1, NOTCH1, TAN1 | |
NOTCH1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |