Learn More
Masterflex™ Tubulure pour pompes Norprène
Conçue pour le pompage à des pressions plus élevées
Marque: Masterflex™ 06504-15
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La tubulure Genuine Masterflex™ est soumise à des tests rigoureux afin d’assurer des performances optimales / des heures de vie de la pompe grâce à l’équipement de la pompe péristaltique
- Extrudée avec précision à des tolérances strictes pour une reproductibilité et une précision élevées
- Leader mondial des formulations proposant une compatibilité chimique maximale
- Longueurs et configurations personnalisées à usage unique disponibles pour minimiser les temps d’arrêt
Spécification
Autoclavable | |
Norprene | |
Tête de pompe haute performance L/S modèles 77250-62 et 77250-82 uniquement | |
15 |
4,8 mm | |
7,5 m | |
applications à haute pression |