Learn More
Ismatec™ Tubulure standard Norprene™ A-60-G
Tubulure haute performance réservée à un usage industriel. La tubulure standard Ismatec™ Norprene™ A-60-G est durable et résistante.
78.70€ - 230.00€
Spécification
Type de produit | Tubulure standard |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Norprene (A 60 G) |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
À utiliser avec (application) | Usage industriel |
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille de la tubulure | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10092902
|
Ismatec™
SC0358 |
D.I. de 3,2 mm, D.E. de 6,4 mm | |||||||
10388372
|
Ismatec™
SC0360 |
D.I. de 6,4 mm, D.E. de 9,6 mm | |||||||
10185022
|
Ismatec™
SC0364 |
D.I. de 6,4 mm, D.E. de 12,8 mm | |||||||
10730305
|
Ismatec™
SC0386 |
Dia .int. de 11,1 mm, dia. ext. de 14,3 mm | |||||||
10442082
|
Ismatec™
SC0361 |
Dia. int. 8 mm, dia. ext. 11,2 mm | |||||||
Description
- Offre la plus longue durée de vie et une bonne cohérence de flux.
- Bonne résistance aux acides et aux produits chimiques alcalins.
- Altération supérieure.
- Résistance à l’abrasion.
- Résistance à l’usure et non-oxydante.
- Excellente résistance à la fatigue causée par la flexion.
- Faible perméabilité au gaz par rapport aux tubulures en caoutchouc.
- Résistance aux rayons UV et à l’ozone (300 pphm).
- Idéale pour une utilisation dans les systèmes de vide.
- Lixiviation possible du mélange.
- Applications
- Acides : Excellent
- Solutions alcalines : Excellent
- Solvants : Non recommandé
- Pression : Non recommandé
- Dépression : Bon
- Milieux visqueux : Excellent
- Milieux stériles : Non recommandé
- Stérilisation : Non recommandé.
Spécification
Tubulure standard | |
Norprene (A 60 G) | |
Usage industriel | |
CO2 1200, O2 200, N2 80 | |
Bon |
Autoclavables | |
15 m | |
-60deg;C | |
Noir | |
135°C |