Learn More
Normal Goat Serum (10%)
Sérum de chèvre normal (10 %)
Spécification
Espèces | Goat/Caprine |
---|---|
Conditions d’expédition | Wet Ice |
Description
Cette solution de blocage de sérum de chèvre normal à 10 % est prête à l’emploi et constituée de solution saline tamponnée au phosphate (pH 7,4) avec un conservateur d’azoture de sodium à 0,1 %. Ce sérum de chèvre normal est prévu pour une utilisation en tant que solution de blocage lorsqu’un deuxième anticorps de chèvre est appliqué au cours d’une procédure de coloration immunohistochimique.Pour bloquer la liaison non spécifique du deuxième anticorps de chèvre, laissez incuber la coupe de tissu avec un sérum de chèvre normal à 10 % pendant 10 minutes à température ambiante avant l’étape d’incubation de l’anticorps primaire.
Spécification
Goat/Caprine | |
Wet Ice |
Pour un usage en laboratoire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Normal Goat Serum (10%)