Learn More
Nonane, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Reagent Grade, 99%
Identifiants chimiques
CAS 111-84-2
Formule moléculaire C9H20
Poids moléculaire (g/mol) 128.259
Numéro MDL MFCD00009574
Clé InChI BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
CID PubChem 8141
ChEBI CHEBI:32892
Nom IUPAC nonane
SMILES CCCCCCCCC
Consulter d'autres spécifications
Description
Description
  • ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Identifiants chimiques
111-84-2
128.259
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
8141
nonane
C9H20
MFCD00009574
n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
CHEBI:32892
CCCCCCCCC
Spécification
Nonane
-53°C
0.718g/mL at 25°C
31°C (87.8°F)
C9H20
MFCD00009574
1696917
BKIMMITUMNQMOS-UHFFFAOYSA-N
nonane
8141
128.26g/mol
Liquide
111-84-2
Incolore
151°C (1013 hPa)
Characteristic
CH3(CH2)7CH3
UN1920
n-nonane, shellsol 140, nonyl hydride, nonan, heptane, ethyl, unii-t9w3vh6g10, ccris 6081, hsdb 107, dsstox_cid_5796, nonane, analytical standard
CCCCCCCCC
128.259
CHEBI:32892
0.99
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P273-P301 + P310-P304 + P340 + P312-P331-P391
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-913-4