Learn More
Fluorure de nonafluorobutanesulfonyle, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.00€ - 225.00€
Chemical Identifiers
CAS | 375-72-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4F10O2S |
Poids moléculaire (g/mol) | 302.086 |
Numéro MDL | MFCD00007422 |
Clé InChI | LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro |
CID PubChem | 67814 |
Nom IUPAC | Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle |
SMILES | C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
11418690
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21322.06 |
5 g |
28.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11439237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21322.14 |
25 g |
79.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11449237
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B21322.22 |
100 g |
225.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Benzynes were generated from o-(trimethylsilyl) phenols using nonafluorobutanesulfonyl fluoride (NfF) by a domino process.Nonafluorobutanesulfonyl fluoride (nonaflyl fluoride, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) is the most widely used commercially available reagent for the synthesis of nonaflates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes benzynes ont été générés à partir de phénols o-(triméthylsilyl) à l’aide d’un fluorure de nonafluorobutanesulfonyl (NfF) par un procédé domino. Le fluorure de nonafluorobutanesulfonyl (fluorure de nonaflyle, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) est le réactif le plus largement utilisé sur le marché pour la synthèse de nonaflates.
Solubilité
Hydrolyses dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker à l’écart des agents oxydants forts, de l’humidité, des bases.
Chemical Identifiers
375-72-4 | |
302.086 | |
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N | |
67814 | |
C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F |
C4F10O2S | |
MFCD00007422 | |
nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro | |
Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle |
Specifications
Nonafluorobutanesulfonyl fluoride | |
-110°C | |
65°C to 66°C | |
C4F10O2S | |
MFCD00007422 | |
1813589 | |
nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro | |
LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N | |
Fluorure de 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonyle | |
67814 | |
≥90% |
375-72-4 | |
1.75 | |
None | |
1.281 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Hydrolyses in water. | |
C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F | |
302.086 | |
302.09 |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335-H370
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 206-792-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only