Learn More
Micronova™ Non-Sterile BucketLiner
Micronova™ Non-Sterile BucketLiner creates an impermeable barrier between strong disinfectants and buckets or between product and container.
590.00€
Spécification
Type de produit | Revêtement pour seaux |
---|---|
Matériau | LDPE et nylon |
Autoclavable | Non |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Transport de produits ou confinement de liquides |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13182370
|
Micronova™
BKL7-3119 |
31 x 19 in |
590.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 04-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Laminate is 75% LDPE, 25% Nylon
- Excellent for disinfectants and cleaning solutions
- Ideal for product parts or raw material transfer
- 3 mil thickness
- Flat packed, individually double-bagged or bulk packed
- Holds up to autoclave with liquid contents
- Non-Sterile liners are bulk packed 50 per bag, 200 Liners per case
Spécification
Revêtement pour seaux | |
Non | |
Transport de produits ou confinement de liquides | |
24/paquet |
LDPE et nylon | |
Transparent | |
Seaux de série B-7 ou seau de taille similaire | |
Non stérile |