Learn More
Étalon de turbidité non ratio, Reagecon™
Utilisez des étalons de turbidité pour des mesures précises avec les instruments néphélométériques. Les étalons de turbidité non ratio, Reagecon™ sont composés de microsphères en polymère suspendus pour éliminer les problèmes liés aux étalons de formazine. Ils disposent de la traçabilité NIST, approuvés par l’EPA des États-Unis et certifiés précis à ±1 %.
99.45€ - 710.00€
Spécification
Type | Étalon de turbidité non ratio |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Instruments autres que pour l’analyse de rapports |
À utiliser avec (application) | Mesure de la turbidité néphélométrique |
Précision | plusmn; 1 % |
Certifications/Conformité | NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Turbidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Turbidité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11738505
|
Reagecon
CRS-10-100 |
100 mL | 10 NTU |
304.00€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788495
|
Reagecon
CRS-0.0-500 |
500 mL | 0,0 NTU |
312.00€
500mL |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718515
|
Reagecon
CRS-100-100 |
100 mL | 100 NTU |
386.00€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728515
|
Reagecon
CRS-100-500 |
500 mL | 100 NTU |
355.00€
500mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11738515
|
Reagecon
CRS-200-100 |
100 mL | 200 NTU |
198.00€
100mL |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748515
|
Reagecon
CRS-200-500 |
500 mL | 200 NTU |
355.00€
500mL |
Expédition estimée: 22-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11758505
|
Reagecon
CRS-20-100 |
100 mL | 20 NTU |
246.00€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768505
|
Reagecon
CRS-20-500 |
500 mL | 20 NTU |
382.00€
500mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11713836
|
Reagecon
CRS-4000-500 |
500 mL | 4000 NTU |
710.00€
500mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11703836
|
Reagecon
CRS-4000-100 |
100 mL | 4000 NTU |
401.00€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778505
|
Reagecon
CRS-40-100 |
100 mL | 40 NTU |
248.00€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11768515
|
Reagecon
CRS-500-500 |
500 mL | 500 NTU |
367.00€
500mL |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708515
|
Reagecon
CRS-50-500 |
500 mL | 50 NTU |
275.54€
500mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778515
|
Reagecon
CRS-800-100 |
100 mL | 800 NTU |
195.00€
100mL |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11788515
|
Reagecon
CRS-800-500 |
500 mL | 800 NTU |
355.00€
500mL |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11728505
|
Reagecon
CRS-5-500 |
500 mL | 5 NTU |
201.00€
500mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11748505
|
Reagecon
CRS-10-500 |
500 mL | 10 NTU |
259.00€
500mL |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11708505
|
Reagecon
CRS-1-500 |
500 mL | 1 NTU |
260.00€
500mL |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11778495
|
Reagecon
CRS-0.0-100 |
100 mL | 0,0 NTU |
99.45€
100mL |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11718505
|
Reagecon
CRS-5-100 |
100 mL | 5 NTU |
147.00€
100mL |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11798495
|
Reagecon
CRS-1-100 |
100 mL | 1 NTU |
182.00€
100mL |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ces étalons de turbidité éliminent les problèmes de manipulation, de stabilité et de précision associés aux étalons de turbidité traditionnels de formazine. Ils sont certifiés Traceable au matériau de référence NIST 1690 et sont disponibles dans une gamme de concentrations de 0–4000 NTU.
- Non toxique et non cancérogène, sans exigences particulières de manipulation ou d’élimination
- Forme sphérique bien définie des particules, 0,01 – 0,2 μm de diamètre
- Les particules restent dans la suspension — elles ne se détériorent pas et ne se déposent pas
- Longue stabilité et durée conservation de 2 ans à toutes les concentrations
- Solution pratique et prête à l’emploi—Le mélange est déconseillé car il entraîne de l’air
Spécification
Étalon de turbidité non ratio | |
Mesure de la turbidité néphélométrique | |
NIST, approuvé par l’EPA des États-Unis |
Instruments autres que pour l’analyse de rapports | |
plusmn; 1 % |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 2 ans