Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure souple sans DEHP Flexelene
Cette tubulure souple en polyéthylène Flexelene associe les excellentes qualités inertes de la tubulure en polyéthylène à la flexibilité d’une tubulure plus douce pour des applications telles que le traitement des aliments et des boissons, l’instrumentation, le transfert d’eau pure et le conditionnement de l’eau.
105.00€ - 436.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes internationales NSF 51 et 61, conformes aux normes de la FDA |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Longueur totale (métrique) | 30,48 m |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40°C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Pression maximale | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11790459
|
Cole-Parmer™
96155-10 |
9,6 mm | 12,7 mm | 240°psi |
256.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11750459
|
Cole-Parmer™
96155-00 |
1,6 mm | 3,2 mm | 420°psi |
430.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11770459
|
Cole-Parmer™
96155-04 |
4,8 mm | 7,9 mm | 320°psi |
138.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11760459
|
Cole-Parmer™
96155-02 |
3 mm | 6,4 mm | 450°psi |
105.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11780459
|
Cole-Parmer™
96155-06 |
6,4 mm | 9,5 mm | 220°psi |
436.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Sans plastifiant
- Dureté mesurée au duromètre 78 (A)
- Résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Peuvent être utilisés avec des raccords cannelés
- Stérilisation à l’oxyde d’éthylène (ETO)
- Fournis en longueurs de 100 pi
- Plage de températures de −40° à +76°C
- Produits avec des composés répertoriés par NSF International Standards 51 et 61, conformes FDA
Spécification
Normes internationales NSF 51 et 61, conformes aux normes de la FDA | |
30,48 m | |
-40°C | |
Abrasion, chimique | |
Oxyde d’éthylène | |
78 (Shore A) |
Polyéthylène | |
Denrées alimentaires et boissons, instruments, transfert deau pure, conditionnement deau | |
1 unité | |
Stérile | |
Translucide | |
76°C |