Learn More
NOMO2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | NOMO2 |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16852914
|
Proteintech
14328-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16842914
|
Proteintech
14328-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
NOMO2 | |
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q5JPE7 | |
283820 | |
NOMO2 Fusion Protein Ag5595 | |
Primary | |
-20°C | |
NOMO2 |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
NODAL modulator 2, Nomo, NOMO2, PM5, pM5 protein 2 | |
NOMO2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |