Learn More
Liebherr™ Congélateurs à air forcé NoFrost série GGv
Offre des performances de congélation exceptionnelles pour une fraîcheur longue durée de qualité professionnelle. Les congélateurs à air forcé NoFrost Liebherr™ série GGv garantissent l’absence de glace et de givre dans l’appareil et son contenu grâce à une technologie écoénergétique qui brasse l’air froid tout en évacuant l’humidité.
2939.00€
Spécification
Gamme de températures | -14°C to -28°C |
---|---|
Modèle de porte | SwingLine à fermeture automatique avec poignée Slimline |
No. of Doors | 1 |
Côté charnière | Right Interchangeable |
Matériau de la hotte | Acier |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition externe | Dégivrage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Finition externe | Dégivrage | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
12507166
|
Liebherr™
GGv 5860 |
388 L | Acier inoxydable | Automatique, gaz chaud | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
Congélateur NoFrost à refroidissement à air forcé, assisté par ventilateur et dégivrage par gaz chaud pour maintenir une qualité optimale longue durée des aliments et des produits.
- Système de refroidissement à air forcé haute performance : Congèle rapidement les produits et maintient une température uniforme
- Système de dégivrage par gaz chaud à faible consommation énergétique :
- Dégivrage moins fréquent : cycles en fonction du temps de fonctionnement du compresseur pour une élimination presque totale du dégivrage
- Dégivrage plus rapide : réduit la durée de ∼30 à seulement 10 min., limitant au minimum l’augmentation de la température
- Alarme de température : le signal sonore et visuel indique si la limite inférieure ou supérieure a été dépassée
- Tablettes en fil réglables et pieds réglables en hauteur pour un nettoyage facile et pratique
- Entretien minimum : Un condenseur efficace et accessible situé dans le panneau arrière supprime le remplacement ou le nettoyage du filtre
- Respectueux de l’environnement : Efficacité énergétique accrue grâce à des réfrigérants respectueux de l’environnement
- Porte ergonomique et élégante à charnières réversibles : Ouverture facile, nettoyage facile et flexibilité maximale
Spécification
-14°C to -28°C | |
1 | |
Acier | |
60 kg | |
Digital, External | |
Buttons, with Temperature Alarm | |
NoFrost | |
220 - 240 V 50 Hz 400 w 3.0 A |
SwingLine à fermeture automatique avec poignée Slimline | |
Right Interchangeable | |
Revêtement en polystyrène | |
CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
Circulation forcée par ventilateur | |
Stainless steel feet, adjustable 150-180mm | |
Serrure | |
R290 |