Learn More
Gélose noble, ultrapure
Code produit. 15885248
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Agent gélifiant essentiellement exempt d’impuretés. L’agar Noble (Ultrapure) de Thermo Scientific™ est principalement utilisé dans les procédures de biochimie et de biologie moléculaire nécessitant une pureté accrue.
Gelling agent essentially free of impurities. Used mainly in biochemistry and molecular biology procedures wherever increased purity is required.
Typical Agar Preparation:
  • Plates: 15 g/L of media; 30-35 ml per 90 mm plate
  • Top Agar: 7 g/L of media
Autoclave for 20 minutes and swirl gently to evenly distribute the agar. If antibiotics are to be added, allow the agar to cool to 50°C. When pouring plates, gently swirl the medium. A Bunsen burner flame can be passed over the surface of the plates to remove any air bubbles. After the medium has hardened, invert the plates and store at 4°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Format : Poudre crème pâle
  • N° CAS : 9002-18-0
  • Numéro MDL : MFCD00081288
Préparation typique de gélose
Plaques: 15 g/l de milieu ; 30 à 35 ml par plaque de 90 mm
Gélose supérieure : 7 g/l de milieu
Autoclavez pendant 20 minutes et agitez doucement pour répartir uniformément la gélose. Si des antibiotiques doivent être ajoutés, laissez la gélose refroidir à 50°C. Lors du versement des plaques, agitez doucement le milieu. Une flamme de brûleur Bunsen peut être transmise sur la surface des plaques pour éliminer toutes les bulles d’air. Une fois que le milieu a durci, inversez les plaques et conservez-les à 4°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Crème pâle
Forme Poudre
Qualité Ultrapure
Type de produit Gélose Nobel
À utiliser avec (application) Utilisée comme agent gélifiant dans les procédures de biochimie et de biologie moléculaire lorsque une pureté accrue est requise.
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 1 kg