Learn More
Ansell NITROTOUGH™ N630 Heavy Duty Nitrile-Coated Gloves - Gauntlet Cuff
Support coton interlock enduit de nitrile pour travaux lourds
84.35€
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 6 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A2 |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16855320
|
Ansell
C329080 |
8 |
84.35€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16865320
|
Ansell
C329090 |
9 |
84.35€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16875320
|
Ansell
C329100 |
10 |
84.35€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16885320
|
Ansell
C329110 |
11 |
84.35€
12 paires |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Gant à la fois souple et robuste
- délivrant une remarquable résistance aux matériaux abrasifs
- Matériau plus résistant et plus souple que le PVC
- Excellente barrière contre les graisses et les huiles, mais sans risque de dégradation comme le cuir ou le coton
Spécification
ANSI 6 | |
Nitrile | |
ANSI A2 | |
4221B | |
Naturel | |
100% Cotton |
Conforme à la norme EN 420:2003 + A1:2009, REACH | |
Bleu | |
Spécifique | |
Assemblage automobile et fabrication de métaux | |
Sécurité | |
N630 |