Learn More
Tétrafluoroborate de nitrosonium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
60.50€ - 572.85€
Identifiants chimiques
CAS | 14635-75-7 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4HNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.82 |
Numéro MDL | MFCD00011433 |
Clé InChI | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate |
CID PubChem | 11137142 |
Nom IUPAC | azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10135442
|
Thermo Scientific Acros
174390050 |
5 g | Flacon en plastique |
60.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10113860
|
Thermo Scientific Acros
174390250 |
25 g | Flacon en plastique |
204.02€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10388793
|
Thermo Scientific Acros
174391000 |
100 g | Flacon en plastique |
572.85€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
14635-75-7 | |
133.82 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11137142 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4HNO2 | |
MFCD00011433 | |
nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate | |
azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate |
Spécification
Nitrosonium tetrafluoroborate | |
14635-75-7 | |
96.0 | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
BF4HNO2 | |
MFCD00011433 | |
nitrosonium tetrafluoroborate, nitrosyl tetrafluoroborate, nitrosyltetrafluoroborate, nobf4, nitrilooxonium tetrafluoroborate, azanylidyneoxidanium tetrafluoroborate | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
133.82 | |
116.81 | |
2.185 |
250.0°C | |
Blanc | |
100.0 | |
96% min. (ex F) | |
NOBF4 | |
15, 6736 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
azanylidyneoxidanium ; tétrafluoroborate | |
11137142 | |
97% | |
2.1850g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 238-679-2