Learn More
Hexafluorophosphate de nitrosonium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10556013
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16921-91-8
Formule moléculaire F6NOP
Poids moléculaire (g/mol) 174.97
Numéro MDL MFCD00040324
Clé InChI SAKPNYRUBHJGAR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrosonium hexafluorophosphate, nitrilooxonium hexafluorophosphate, nopf6, nitrosyl hexafluorophosphate, nitrosonium hexafluorophosphat, nitrosylhexafluorophosphate, azanylidyneoxidanium hexafluorophosphate, hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide; nitrosonium
CID PubChem 10910083
Nom IUPAC azanylidyneoxidanium ; hexafluorophosphate
SMILES N#[O+].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrosonium hexafluorophosphate
Couleur Incolore ou blanc
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Forme physique Crystals
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 94% min
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 174.97
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrosonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.