Learn More
Tétrafluoroborate de nitronium, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
56.90€ - 204.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13826-86-3 |
---|---|
Formule moléculaire | BF4NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.81 |
Numéro MDL | MFCD00011432 |
Clé InChI | XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane |
CID PubChem | 11073463 |
Nom IUPAC | nitronium ; tétrafluoroborate |
SMILES | [O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11347818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036374.06 |
5 g |
56.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11337818
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036374.14 |
25 g |
204.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ingold's method of competitive nitration has been used in order to determine relative reactivities of alkylbenzenes and benzene in homogeneous mononitrations with nitronium tetrafluoroborate in tetramethylene sulfone solutions. Oxidation of both exo-and endo-2-bromonorbornane with nitronium tetrafluoroborate in acetonitrile afforded N-exo-2-norbornylacetamide. Used in the synthesis and characterization of new polyhydroxyorganocarboxylated fullerene derivatives through the electrophilic addition of nitronium tetrafluoroborate onto fullerenes in the presence of arenecarboxylic acid in a nonaqueous medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13826-86-3 | |
132.81 | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
11073463 | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
nitronium ; tétrafluoroborate |
Spécification
Nitronium tetrafluoroborate | |
13826-86-3 | |
Cristalline | |
NO2BF4 | |
UN3260 | |
Decomposes in water. | |
[O-][NH+]=O.F[B-](F)(F)F | |
132.81 | |
132.81 | |
Moisture sensitive |
240°C (dec.) | |
Blanc | |
BF4NO2 | |
MFCD00011432 | |
nitronium tetrafluoroborate, nitronium ion tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroboron, nitroniumtetrafluoroborate, nitronium.tetrafluoroborate, nitronium tetrafluoroborate, 0.3-0.5m solution in sulfolane | |
XYRQURYIJKJVSF-UHFFFAOYSA-N | |
nitronium ; tétrafluoroborate | |
11073463 | |
90% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P285-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P341-P305+P351+P338-P310-P342+P311-P363-P501c
H314-H334
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 237-533-5
missing translation for 'rtecsNumber' : QX8620000
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' : 2°C à 8°C
Recommended Storage : À conserver au froid ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only