Learn More
Hexafluorophosphate de nitronium, Thermo Scientific Chemicals
146.00€ - 526.00€
Identifiants chimiques
CAS | 19200-21-6 |
---|---|
Formule moléculaire | F6NO2P |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.969 |
Numéro MDL | MFCD00031520 |
Clé InChI | DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate |
CID PubChem | 45933661 |
Nom IUPAC | nitronium ; hexafluorophosphate |
SMILES | [N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013151.06 |
5 g |
146.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332248
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013151.14 |
25 g |
526.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Nitronium hexafluorophosphate is a nitrating reagent used in the nitration of alkanes such as methane, ethane, propane, n-butane, isobutane, neopentane and cyclohexane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
19200-21-6 | |
190.969 | |
DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N | |
45933661 | |
[N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F |
F6NO2P | |
MFCD00031520 | |
nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate | |
nitronium ; hexafluorophosphate |
Spécification
Nitronium hexafluorophosphate | |
Blanc | |
F6NO2P | |
nitronium hexafluorophosphate, nitronium ion hexafluorophosphate, dioxidonitrogen 1+ hexafluorophosphate | |
DXWZKTLGZWTYPL-UHFFFAOYSA-N | |
nitronium ; hexafluorophosphate | |
45933661 | |
Moisture sensitive |
19200-21-6 | |
Cristalline | |
MFCD00031520 | |
Soluble in dichloromethane and nitroethane. | |
[N+](=O)=O.F[P-](F)(F)(F)(F)F | |
190.969 | |
190.97 | |
Off-white Cristals |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-872-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only