Learn More
Nitrométhane-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10772011
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13031-32-8
Formule moléculaire CH3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Numéro MDL MFCD00044214
Clé InChI LYGJENNIWJXYER-FIBGUPNXSA-N
Synonyme nitromethane-d3, nitro 2h3 methane, nitro 2 h? methane, nitromethane-d3, 99 atom % d, methane-d3, nitro, cd3no2, trideuteronitromethane, methane-d3-, nitro, nitromethane-d3, ≥99 atom % d, contains 1 % v/v tms
CID PubChem 123293
Nom IUPAC nitro(²H₃)methane
SMILES [2H]C([2H])([2H])[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitromethane-d3
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99 atom % D
Densité 1,1800 g/ml
Deutérium (D) 98,5% min
Point d’éclair 35°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,3795
Gravité spécifique 1,18
Eau 0,1 % max. (K.F.)
Quantité 25 ml
Point d’ébullition 100,0°C
Formule linéaire CD3NO2
Poids de la formule 64.06
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitromethane-d3
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.