Learn More
Nitrométhane-d3, pour RMN, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 ml
10 ml
25 ml
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitromethane-d3 |
Forme physique | Liquide |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | 99 atom % D |
Densité | 1,1800 g/ml |
Deutérium (D) | 98,5% min |
Point d’éclair | 35°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Indice de réfraction | 1,3795 |
Gravité spécifique | 1,18 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitromethane-d3
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.