Learn More
Nitrométhane, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
145.00€ - 866.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-52-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 61.04 |
Numéro MDL | MFCD00007400 |
Clé InChI | LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4 |
CID PubChem | 6375 |
ChEBI | CHEBI:77701 |
Nom IUPAC | nitromethane |
SMILES | C[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10418490
|
Thermo Scientific Acros
148510010 |
1 L | Bouteille en verre |
145.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10625582
|
Thermo Scientific Acros
148510025 |
2.5 L | Bouteille en verre |
256.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11309811
|
Thermo Scientific Acros
148510100 |
10 L | Baril métallique |
866.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-52-5 | |
61.04 | |
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N | |
6375 | |
nitromethane |
CH3NO2 | |
MFCD00007400 | |
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4 | |
CHEBI:77701 | |
C[N+]([O-])=O |
Spécification
Nitromethane | |
-29.0°C | |
100.0°C to 102.0°C | |
Authentique | |
CH3NO2 | |
1.3805 to 1.3825 | |
01,74 | |
15,6698 | |
methane, nitro, nitrocarbol, nitrometan, nitrometan polish, nitro-methane, unii-ru5wg8c3f4, ccris 1205, hsdb 106, meno2, ru5wg8c3f4 | |
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N | |
nitromethane | |
6375 | |
0.61 mPa.s (25°C) | |
99% | |
Liquide |
75-52-5 | |
1.1200g/mL | |
35°C | |
98.5% min. (GC) | |
CH3NO2 | |
MFCD00007400 | |
01,739; 04,357; 09,323; 13,199 | |
1.12 | |
Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and dimethylformamide | |
C[N+]([O-])=O | |
61.04 | |
CHEBI:77701 | |
61.04 | |
Pures |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par inhalation.
Susceptible de provoquer le cancer.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Se laver soigneusement le visage, les mains et toute surface de peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-876-6
- Nitromethane
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
RUO – Research Use Only