Learn More
Ansell Gants en latex stériles pour salle blanche extra-longs BioClean™ Maxima™
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Les gants en latex stériles pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur.Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
- Couleur naturelle
- Spécifiques main droite / main gauche, forme anatomique
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Manchette à bord roulé pour une stabilité sur le bras
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |
Matériau | Latex |
Palm Thickness (English) | 7 mil |