Learn More
Ansell Gants de salle blanche en latex stérile BioClean™ Maxima BLL
Code produit. 12755785
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Les gants en latex stérile pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
Les gants en latex stériles pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur.Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • De couleur naturelle
  • Main droite / main gauche, forme anatomique
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Manchette ourlée pour une stabilité sur le bras
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1,5
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spécifique
Matériau Caoutchouc
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BLLS-75
Séries BioClean™ Maxima BLLS
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm