Learn More
Ansell Gants de salle blanche en latex stérile BioClean™ Maxima BLL
BIOPHARMA
Code produit. 10517185
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Les gants en latex stérile pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur. Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
Les gants en latex stériles pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur.Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
  • Couleur naturelle
  • Spécifiques main droite / main gauche, forme anatomique
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Manchette à bord roulé pour une stabilité sur le bras
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 1,5
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spécifique
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7 mil
Palm Thickness (Metric) 0,18 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions 6,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BLLS-65
Séries BioClean™ Maxima BLLS
Longueur (impériale) 24 in
Longueur (métrique) 61 cm