Learn More
Ansell Gants en latex stériles pour salle blanche extra-longs BioClean™ Maxima™
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Description
Les gants en latex stériles pour salles blanches offrent une couverture et une protection supplémentaires au bras supérieur.Recommandés pour les environnements de salles blanches de classe 10/ISO 4.
- De couleur naturelle
- Main droite / main gauche, forme anatomique
- Surface texturée pour une meilleure préhension
- Manchette ourlée pour une stabilité sur le bras
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | ISO 9001 : 2015 et (UE)2016/425, EN420:2003 + A1:2009, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (CE)1935/2004 et (CE)2023/2006 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Finition externe | Entièrement texturés |
Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
Hand | Spécifique |
Matériau | Caoutchouc |
Palm Thickness (English) | 7 mil |