Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en Latex stériles BioClean™ Extra™
Grand confort et longueur coude pour une protection accrue contre la contamination du produit
785.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D3578 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 Catégorie III, EN 455 Partie 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Naturel |
Alert:
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant allergisant. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant.
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12735825
|
Ansell
BLAS-S |
S |
785.00€
200 paires |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12745825
|
Ansell
BLAS-M |
M |
785.00€
200 paires |
Expédition estimée: 18-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12755825
|
Ansell
BLAS-L |
L |
785.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12765825
|
Ansell
BLAS-XL |
XL |
785.00€
200 paires |
Expédition estimée: 04-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Faible teneur en protéines de latex, moins de 50 μg/g de protéine.
- 16 po (400 mm) Ambidextre
- Non poudré, manchette ourlée
- Irradiation aux rayons gamma
- Texturé pour une meilleure préhension
- Le latex offre une excellente flexibilité et un excellent confort
- Moins de 50 μg/gramme
- Traité pour assurer la conformité à la classe ISO 4 et la compatibilité avec la classe A tel que défini dans les BPF de l’UE
- AQL 1,5
- Niveau garanti de stérilité 10-6
- Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11b. Traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB
Informations sur la commande
Conditionnement : une paire de manchettes par portefeuille en plastique intérieur, 10 paires par sachet en polyéthylène extérieur scellé, 20 sachets extérieurs par revêtement en carton, un carton par carton (200 paires).
Compliance
Répond aux normes NQA 1.5 pour l’absence de petits orifices. Stérilisé aux rayons gamma à un SAL de 10-6, conformément aux directives ISO 11137. Conforme ou supérieur à la norme ASTM D3578. Compatible avec la norme ISO classe 4.
Spécification
ASTM D3578 | |
Classe 10/ISO 4 | |
Naturel | |
8,2 mil | |
Ambidextre | |
6,6 mil | |
Sans poudre | |
8,2 mil | |
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D | |
16 po |
EN 420:2003 + A1:2009 Catégorie III, EN 455 Partie 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006 | |
1,5 | |
Entièrement texturés | |
0,21 mm | |
Latex | |
0,17 mm | |
Stérile | |
0,21 mm | |
BioClean™ Extra BLAS | |
40 cm |