Learn More
Ansell Gants pour salle blanche en nitrile stériles BioClean Excell™
Le meilleur du confort, sans accélérateur
759.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Denrées alimentaires |
---|---|
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 1,5 |
Couleur | Blanc |
Finition externe | Entièrement texturés |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12745835
|
Ansell
BEXS-60 |
6 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12765835
|
Ansell
BEXS-65 |
6,5 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12775835
|
Ansell
BEXS-70 |
7 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12785835
|
Ansell
BEXS-75 |
7,5 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12795835
|
Ansell
BEXS-80 |
8 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 23-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12705845
|
Ansell
BEXS-85 |
8,5 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12715845
|
Ansell
BEXS-90 |
9 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 29-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15268148
|
Ansell
BEXS-100 |
10 |
759.00€
200 paires |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 12 po (300 mm) main droite / main gauche
- Nitrile stérile irradié aux rayons gamma
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- Hypoallergénique
- Excellentes propriétés anti-statiques
- 1,5 sans petits orifices
- Manchette ourlée sans poudre, sans latex, sans accélérateur
- Traitée dans un environnement de salles blanches pour assurer la compatibilité avec les conditions d’exploitation de classe ISO 4 et BPF UE Classe A
- Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003
- Fabriqué dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE Article 11b
- Traité dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifié NEBB
- Conforme à la norme USP 797
- AQL 1,5
- Niveau garanti de stérilité 10-6
Spécification
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Denrées alimentaires | |
1,5 | |
Entièrement texturés | |
0,17 mm | |
Nitrile | |
0,12 mm | |
Stérile | |
0,17 mm | |
BioClean™ BEXS | |
30,5 cm |
Classe 10/ISO 4 | |
Blanc | |
6,6 mil | |
Spécifique | |
4,7 mil | |
Sans poudre | |
6,6 mil | |
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D | |
12 in |