Learn More
Ansell Gants en nitrile stériles pour salles blanches BioClean™ Emerald™
Ces gants en nitrile résistent à une large gamme de produits chimiques, super-sensibles et sans accélérateur
882.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D6978-05 |
---|---|
Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
Cleanroom Class | Classe 10/ISO 4 |
AQL | 0,65 |
Couleur | Vert |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15278138
|
Ansell
BENS6.0 |
6 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 13-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15288138
|
Ansell
BENS6.5 |
6,5 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15298138
|
Ansell
BENS7.0 |
7 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15208148
|
Ansell
BENS7.5 |
7,5 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15218148
|
Ansell
BENS8.0 |
8 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15228148
|
Ansell
BENS8.5 |
8,5 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 19-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15238148
|
Ansell
BENS9.0 |
9 |
882.00€
200 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15248148
|
Ansell
BENS10.0 |
10 |
882.00€
200 paires |
Expédition estimée: 24-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques.Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
- longueur 12 po (300 mm) et main droite / main gauche
- Texturé pour une meilleure utilisation dans des environnements contrôlés
- Sans poudre / latex ; hypoallergénique
- Gant en nitrile stérile irradié aux rayons gamma
- Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
- Traité pour assurer la compatibilité avec les conditions d’exploitation de classe ISO 4 et BPF UE Classe A
- Double port
- AQL 1,5
- Niveau garanti de stérilité : 10-6
- Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI
- Conforme aux exigences de la norme relative aux gants EN420:2003 et de la norme européenne relative aux gants médicaux (EN455 Parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003. ASTM 6978-05 testé contre les médicaments cytotoxiques
Compliance
USP : 797, USP : 800
Spécification
ASTM D6978-05 | |
Classe 10/ISO 4 | |
Vert | |
5,1 mil | |
Nitrile | |
0,10 mm | |
Stérile | |
0,13 mm | |
BioClean™ Emerald BENS | |
30,5 cm |
CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III | |
0,65 | |
Entièrement texturés | |
0,13 mm | |
3,9 mil | |
Sans poudre | |
5,1 mil | |
ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D | |
12 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Gants en nitrile stériles pour salles blanches BioClean™ Emerald™