Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables stériles BioClean-D™ avec capuche et passe-pouce
Combinaison jetable stérile avec passe-pouce pour un maintien sécurisé
402.00€ - 410.00€
Spécification
Type de produit | Combinaison jetable avec capuche et passe-pouce |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Taille (métrique) de la poitrine | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12787196
|
Ansell™
S-BDCHT-XS |
XS | 76 à 84 cm | 158 à 164 cm |
402.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15258288
|
Ansell™
S-BDCHT-M |
M | 92 à 100 cm | 170 à 176 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15278288
|
Ansell™
S-BDCHT-XL |
XL | 108 à 116 cm | 182 à 188 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15288288
|
Ansell™
S-BDCHT-XXL |
2XL | 116-124 cm | 188 à 194 cm |
410.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15298288
|
Ansell™
S-BDCHT-XXXL |
3XL | 124 à 132 cm | 194 à 200 cm |
410.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15208298
|
Ansell™
S-BDCHT-4XL |
4XL | 132 à 140 cm | 200 à 206 cm |
410.00€
15 pièces |
Expédition estimée: 07-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
- Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
- Propriétés anti-statiques
- Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
- Fermeture à l’avant avec protection à rabat
- Passe-pouce sur le poignet
- Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
- Testés ASTM D6978 05
- Tambour HELMKE testé
- Faible teneur en particules
- Niveau garanti de stérilité 10-6
- Disponibles en tailles : de S à 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
Spécification
Combinaison jetable avec capuche et passe-pouce | |
Blanc | |
Stérile | |
(EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 and EN 13935-2 |
Polypropylène | |
Oui | |
ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006 | |
S-BDCHT |