Learn More
Ansell™ Combinaisons jetables non stériles BioClean-D™ avec col et passe-pouce
BIOPHARMA
Combinaison jetable avec passe-pouce pour un maintien sécurisé
232.00€
Spécification
Type de produit Cleanroom Coveralls
Matériau CleanTough™ Fabric
Couleur Blanc
Jetable Oui
Stérilité Non stérile
Consulter d'autres spécifications
Produits 7
Code produit Marque Dimensions Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Hauteur (métrique) Prix Quantité et disponibilité  
15248118
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-S
S 164 à 170 cm
232.00€
20 pièces
Expédition estimée: 20-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15258118
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-M
M 170 à 176 cm
232.00€
20 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15268118
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-L
L 176 à 182 cm
232.00€
20 pièces
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15278118
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-XL
XL 182 à 188 cm
232.00€
20 pièces
Expédition estimée: 07-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15288118
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-XXL
2XL 188 à 194 cm
232.00€
20 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15298118
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-XXXL
3XL 194 à 200 cm
232.00€
15 pièces
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15208128
BIOPHARMA
Afficher les documents
Ansell™
BDCCT-XXXXL
4XL 200 à 206 cm
232.00€
15 pièces
Expédition estimée: 20-03-2025
Description
  • En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Compatibles ISO classe 4
  • Fermeture à l’avant avec protection à rabat
  • Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
  • Disponibles en tailles : de S à 4XL
  • Testés ASTM D6978 05
  • Tambour HELMKE testé
  • Faible teneur en particules
Spécification
Spécification
Cleanroom Coveralls
Blanc
Non stérile
Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles
Class 10 (ISO 4)
CleanTough™ Fabric
Oui
ISO 9001:2015 et (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2
BioClean™
Vidéos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate