Learn More
Ansell Gants stériles en latex BioClean Advance™
Code produit. 15238098
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8,5
9
Anatomiquement formé et conçu pour offrir un double port. Les gants en latex stériles Nitritex™ BioClean Advance™ offrent une flexibilité et un confort exceptionnels. Ces gants pour salle blanche de couleur naturelle, extra-longs et main droite / main gauche, présentent une surface texturée pour une meilleure préhension et une manchette ourlée.
Les gants en latex sans poudre et spécifiques main droite / main gauche sont anatomiquement façonnés et conçus pour un double enfilage.Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • 300 mm (12 po) longueur mi-bras pour une protection supplémentaire
  • Le latex sans poudre offre un confort et une flexibilité exceptionnels
  • Conçu pour offrir un double port
  • Forme anatomique main droite / main gauche pour un confort maximum
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Manchette ourlée pour une stabilité sur le bras
  • Emballage EasyTear™ non particulant
  • Stérilisé aux rayons gamma, niveau garanti de stérilité : 10-6
  • 1,5 Sans petits orifices
  • Qualité certifiée
    • Classe A selon les BPF de l’UE, traitée pour garantir la compatibilité avec la norme ISO classe 4
    • Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection
    • Conforme à la norme de gants EN420:2003
    • Gants médicaux européens standard En455 (parties 1, 2et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Naturel
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spécifique
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BASL70
Séries BioClean™ Advance BASL
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm