Learn More
Ansell Gants en nitrile naturel Nitrilite™ série 93-311
Click to view available options
Dimensions:
10
6
7
8
S
Description
Gants ambidextres en nitrile non poudrés, à faible teneur en particules. Épaisseur 0.12mm. Longueur 305mm. 50 gants conditionnés sous vide dans un sachet enpolyéthylène non imprimé, 2 sachets de 50 gantspar sac en polyéthylène, 10 sacs
• Par cartondoublé. Taille 5,5/6.
• Par cartondoublé. Taille 5,5/6.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Standard CATEGORY III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
Type de produit | Controlled Environment Gloves |
Dimensions | 6 |
Stérilité | Non-sterile |
Épaisseur (métrique) | 0.12 mm |
À utiliser avec (application) | Electronics assembly, handling sensitive parts and materials |
Quantité | 1000 Pairs |
Résistant à | Splash resistance |
Séries | 93-311 |