Learn More
Ansell Gants en nitrile naturel Nitrilite™ série 93-311
Click to view available options
Dimensions:
10
6
7
8
S
Description
- La conception 100 % polymère de nitrile évite tout risque d’allergie liée aux protéines de latex
- Revêtement en nitrile
- Conception de préhension avec bouts des doigts texturés
- Manchette ourlée à bord roulé
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Norme CATÉGORIE III EN 374, DA 21 CFR 177-2600 |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 8 |
Stérilité | Non-sterile |
Épaisseur (métrique) | 0,12 mm |
À utiliser avec (application) | Pour l'assemblage électronique, la manipulation de pièces et de matériaux sensibles, la protection contre le sang et les autres fluides corporels, etc. |
Quantité | 1000 paires |
Résistant à | Résistance aux éclaboussures |
Séries | 93-311 |