Learn More
Acide nitrique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 69,0 %, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 69,0%
52.69€ - 625.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7697-37-2 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | nitric acid |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15687290
|
Honeywell-Fluka
84385-250ML |
250 mL | N/A | N/A | N/A | |||||
15697290
|
Honeywell-Fluka
84385-500ML |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15667290
|
Honeywell-Fluka
84385-1L |
1 L |
182.04€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15677290
|
Honeywell-Fluka
84385-2.5L |
2,5 L |
396.94€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15617300
|
Honeywell-Fluka
84385-6X500ML |
6 x 500 ml |
568.55€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
15607300
|
Honeywell-Fluka
84385-5L |
5 L | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb, voire ppt, sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
nitric acid |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Spécification
Nitric acid | |
1.41g/mL at 20°C | |
HNO3 | |
UN2031 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
nitric acid | |
944 | |
63.01 | |
TraceSELECT™ |
7697-37-2 | |
8 mmHg (20°C) | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
≥69.0% (T) |
Sécurité et traitement
P210-P220-P260-P280-P305 + P351 + P338-P370 + P378
missing translation for 'dotInformation' : class 8 (5.1) - PG 2 - IATA PAX forbidden - Nitric acid ≥65% - ≥70%
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Nitric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, TraceSELECT™, pour l’analyse de traces, ≥ 69,0 %, Honeywell Fluka™