Learn More
Acide nitrique, dilué, qualité PE, Reagecon™
BIOPHARMA
Code produit. 11474709 Tous les produits Reagecon Produits
100 ml, Inviolable
Click to view available options
Quantité:
100 ml
Conditionnement:
Inviolable
Fabriqué conformément au chapitre 4 (4.1.1) de la pharmacopée européenne et préparé dans une installation ISO 9001. L’acide nitrique, dilué, de qualité PE, Reagecon™ est une solution de réactif prête à l’emploi utilisée pour la nitration et comme agent oxydant. Il contient 125 g/l de HNO3.
L’acide nitrique est un acide minéral corrosif qui fournit un groupe de nitro pendant la nitration et qui est aussi couramment utilisé comme agent oxydant. Cette solution est préparée en ajoutant 20 g d’acide nitrique (63 à 70 % de HNO3) à 100 ml d’eau pour produire une solution diluée avec environ 125 g/l de HNO3.
  • Fabriquée dans une installation conforme à la norme ISO 9001 selon Eu. Ph. Chapitre 4 (4.1.1) Directives
  • Fournie avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
  • Le produit prêt à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre de la préparation de réactifs précis et de solutions volumétriques
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydrogen nitrate
Couleur Incolore
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Concentration 125 g/l de HNO3
Conditionnement Inviolable
Certificat d’analyse Oui
Solvant ou matrice Eau
Quantité 100 ml
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Miscible à l’eau
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.0g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • NITRIC ACID, DILUTE
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, dilué, qualité PE, Reagecon™ >