Learn More
Nitric acid, Puriss. p.a., ≥65% (T), Honeywell Fluka
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Glass Bottle
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Nitric acid |
Note relative au nom | Puriss. p.a., ≥65% (T) |
Point d’ébullition | 122°C |
% min. CAS | ≥50.0000%, ≥30.0000% |
% max. CAS | <70.0000%, <50.0000% |
Densité | 1.37-1.41 g/mL at 20 °C(lit.) |
Conditionnement | Glass Bottle |
Quantité | 2.5 L |
Formule linéaire | HNO3 |
Numéro UN | UN2031 |
Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nitric acid
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid