Learn More
Acide nitrique, Puriss. p.a., 65 % (Hg ≤ 0,0000005 %), ≥ 65 % (T), Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., 65 % (Hg ≤0,0000005 %), ≥ 65 % (T)
94.02€ - 183.81€
Identifiants chimiques
CAS | 7697-37-2, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | HNO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 63.01 |
Numéro MDL | MFCD00011349 |
Clé InChI | GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide |
CID PubChem | 944 |
ChEBI | CHEBI:48107 |
Nom IUPAC | acide nitrique |
SMILES | O[N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15617290
|
Honeywell-Fluka
84378-1L |
1 L | Bouteille en verre |
94.02€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15627290
|
Honeywell-Fluka
84378-2.5L |
2,5 L | Bouteille en verre |
183.81€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7697-37-2, 7732-18-5 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
944 | |
acide nitrique |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
Spécification
Nitric acid | |
7697-37-2, 7732-18-5 | |
≥50.0000%, ≥30.0000% | |
1,37-1,41 g/ml à 20°C (lit.) | |
HNO3 | |
UN2031 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
acide nitrique | |
944 | |
63.01 |
Puriss. p.a., 65% (Hg ≤0.0000005%), ≥65% (T) | |
122°C | |
<70.0000%, <50.0000% | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide | |
O[N+]([O-])=O | |
63.01 | |
CHEBI:48107 | |
puriss. p.a. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 540 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage : 3 :II ; Nom d’expédition approprié :Acide nitrique
missing translation for 'einecsNumber' : 231-714-2
Recommended Storage : Temp. ambiante
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Nitric acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Liquide oxydant Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitric acid
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, Puriss. p.a., 65 % (Hg ≤ 0,0000005 %), ≥ 65 % (T), Honeywell Fluka™