Learn More
Acide nitrique, extra pur, 60 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10631575
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point de fusion -42,0°C
Point d’ébullition 122,0°C
% min. CAS 59.0, 37.0
% max. CAS 63.0, 41.0
Densité 1,3300 g/ml
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1,33
Quantité 2,5 L
Formule linéaire HNO3
Forme physique Liquide
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :> 100 g/100 ml (20°C).
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 59.0 to 63.0%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid, 20-64%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.