Learn More
Acide nitrique, qualité environnementale plus, 68-70 %
Code produit. 11430191
1000 mL
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Densité 1.41g/mL
Odeur Pungent
Quantité 1000 mL
Forme physique Distillation de quartz sous-ébullition double liquide
Numéro UN UN2031
Merck Index 14,6577
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 68 to 70%
Qualité Environmental Plus
Nom du produit
Acide nitrique, qualité environnementale plus, 68-70 % >