Learn More
Acide nitrique, concentrat de DILUT-IT, 1,0 M, J.T.Baker™
Code produit. 10113001
Pour dilution jusqu’à 1 L, Ampoule en PEBD
Click to view available options
Quantité:
Pour dilution jusqu’à 1 L
Conditionnement:
Ampoule en PEBD
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Préparez des solutions étalons fraîches et fiables rapidement et avec précision. L’acide nitrique, concentrat de DILUT-IT, 1,0 M, J.T.Baker™ est un concentré volumétrique prémélangé pour dilution à 1 L et idéal pour la titrimétrie et d’autres formes d’analyse chimique humide.
Les solutions DILUT-IT sont utilisées pour obtenir des résultats rapides et précis dans les applications de contrôle de la qualité des sciences de la vie et des produits pharmaceutiques. Diluez simplement le concentrat volumétrique dans 1 L (en suivant attentivement les instructions fournies avec l’emballage) et la solution obtenue aura une normalité exacte de ± 0,1 %.
  • Productivité accrue : Éliminez les étapes coûteuses et fastidieuses, telles que la sélection et l’analyse des réactifs de départ, la pesée et la standardisation de la solution finale
  • Gain de place : Les produits ne nécessitent qu’un dixième de l’espace requis pour les solutions prêtes à l’emploi
  • Réduction des coûts de transport : Dépensez moins pour l’expédition en raison de la réduction du poids et de la taille de l’emballage d’un concentrat
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore
CAS 7697-37-2
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 83°C
Concentration 1 mol/l
Densité 1,2 g/cm3
Odeur Âcre
Conditionnement Ampoule en PEBD
Quantité Pour dilution jusqu’à 1 L
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Entièrement miscible dans l’eau
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.01g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide nitrique, concentrat de DILUT-IT, 1,0 M, J.T.Baker™ >